ContactUsLinkComponent
UV fraud detection lamp
UV fraud detection lamp
Catalog # UVPA95-0164-02
undefined
UV fraud detection lamp
Catalog # UVPA95-0164-02
Specifications
  • Til:
    Dokument- og signaturverifikation
  • Beskrivelse:
    UV-lampe SL-2M, BLB
  • Model:
    SL-2M
  • Udgang:
    4 W
  • Pakn:
    1
  • Bølgelængde:
    365 nm