Orders LinkContactUsLinkComponent
UV multiple ray lamp
UV-lampe med flere stråler, tre højdepositioner, 365/254 nm, kølig hvid/north sky light, 230 V, MLR-58, Til brug på bord, 365/254 nm, 8 W
Katalog # UVPA95-0313-02
UV multiple ray lamp
Katalog # UVPA95-0313-02
UV multiple ray lamp
UV multiple ray lamp
UV-lampe med flere stråler, tre højdepositioner, 365/254 nm, kølig hvid/north sky light, 230 V, MLR-58, Til brug på bord, 365/254 nm, 8 W
Price
6.660,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Til:
    Til brug på bord
  • Beskrivelse:
    UV-lampe med flere stråler, tre højdepositioner, 365/254 nm, kølig hvid/north sky light, 230 V
  • Model:
    MLR-58
  • Udgang:
    8 W
  • Bølgelængde:
    365/254 nm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement tube for MRL-58, daylight (north sky), 8 W output
    Replacement tube for MRL-58, daylight (north sky), 8 W output
    UVPA34-0056-02
    MRL-58
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 408,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement UV tube for MRL-58, longwave, filtered BLB, 8 W output, 365 nm wavelength
    Replacement UV tube for MRL-58, longwave, filtered BLB, 8 W output, 365 nm wavelength
    UVPA34-0031-01
    MRL-58
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 408,00 kr