Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision probes for 735
Precision probes for 735
Leverandør:   Testo
Precision probes for 735
Leverandør:  Testo
Certifikater
Precision probes for 735
Precision probes for 735
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Nøjagtighed
    Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • 628-3299
    TC type T fleksibel luftsonde med PTFE-kabel
    TC type T fleksibel luftsonde med PTFE-kabel
    −50…+250 °C
    ±0,3 °C (−20...+70 °C)
    ±(0,7 °C (±0,5% mv)
    1,5×2000 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 392,00 kr
    392,00 kr
    1 * 1 Items
       392,00 kr
  • 620-3325
    PT100 glass-coated laboratory probe with replaceable glass pipe
    PT100 glass-coated laboratory probe with replaceable glass pipe
    −50…+400 °C
    ±0,2 °C
    ±0,2% mv (+200...+800 °C)
    6×200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 1 Items
       1.050,00 kr
  • 620-0216
    PT100 probe med høj præcision og certifikat
    PT100 probe med høj præcision og certifikat
    −40…+300 °C
    ±0,3 °C (−80... −40 °C) ;
    ±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
    ±0,05 °C (0 ...100 °C)
    ±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C)
    4×295 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.700,00 kr
    3.700,00 kr
    1 * 1 Items
       3.700,00 kr