Orders LinkContactUsLinkComponent
Accurate probes
Accurate probes
Leverandør:   Testo
Accurate probes
Leverandør:  Testo
Certifikater
Accurate probes
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Nøjagtighed
    Ansøgning
    Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • 628-3305
    NTC stainless steel probe with PTFE cable, cable length 1,5 m, probe shaft tip Ø×L: 3×15 mm
    NTC stainless steel probe with PTFE cable, cable length 1,5 m, probe shaft tip Ø×L: 3×15 mm
    −50...+150 °C
    ±0,5 % of mv (+100...+150 °C)
    ±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
    ±0,4 °C
    Förråd
    4×125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 1 Items
       1.170,00 kr
  • 620-1231
    NTC waterproof flat surface probe, cable length 1,2 m, probe shaft tip Ø×L: 6×50 mm
    NTC waterproof flat surface probe, cable length 1,2 m, probe shaft tip Ø×L: 6×50 mm
    −50...+150 °C
    ±0,5 % of mv (100...+150 °C)
    ±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
    ±0,4 °C (Remaining range)
    Contact
    5×115 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 752,00 kr
    752,00 kr
    1 * 1 Items
       752,00 kr
  • 620-1229
    Robust NTC probe, cable length 1,1 m, probe shaft tip Ø×L: 4×50 mm
    Robust NTC probe, cable length 1,1 m, probe shaft tip Ø×L: 4×50 mm
    −50...+125 °C
    ±0,2 °C (‒25...+80 °C)
    ±0,4 °C (Remaining range)
    Air
    5×115 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 682,00 kr
    682,00 kr
    1 * 1 Items
       682,00 kr
  • 620-0209
    Waterproof NTC probe, cable length 1,2 m, probe shaft tip Ø×L: 4×50 mm
    Waterproof NTC probe, cable length 1,2 m, probe shaft tip Ø×L: 4×50 mm
    −50...+150 °C
    ±0,5 % of mv (100...+150 °C)
    ±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
    ±0,4 °C (remaining range)
    Penetration
    5×115 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 658,00 kr
    658,00 kr
    1 * 1 Items
       658,00 kr