Orders LinkContactUsLinkComponent
K-type probes
K-type probes
K-type probe med termoelement, 0…+900 °C, 3×155 mm
Katalog # 620-0513
Leverandør:   Hanna
K-type probes
Katalog # 620-0513
Leverandør:  Hanna
K-type probes
K-type probes
K-type probe med termoelement, 0…+900 °C, 3×155 mm
Price
1.100,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Område:
    0…+900 °C
  • Beskrivelse:
    K-type probe med termoelement
  • Seq:
    01
  • Ø×L:
    3×155 mm