Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermometer probes
Thermometer probes
Leverandør:   COMARK
Thermometer probes
Leverandør:  COMARK
Certifikater
Thermometer probes
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • COMAPT23L
    Food probe, type T, with 0,7 m steel braided lead, PT23L
    Food probe, type T, with 0,7 m steel braided lead, PT23L
    −100...+250 °C
    1,6×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.380,00 kr
    1.380,00 kr
    1 * 1 Items
       1.380,00 kr
  • 620-3175
    Food penetration probe with thermistor, white cap with cable (1 m), PX22L
    Food penetration probe with thermistor, white cap with cable (1 m), PX22L
    −40...+150 °C
    3,3×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.230,00 kr
    1.230,00 kr
    1 * 1 Items
       1.230,00 kr
  • 620-0363
    Food penetration probe with thermistor, red cap with cable (1 m), PX23L
    Food penetration probe with thermistor, red cap with cable (1 m), PX23L
    −40...+150 °C
    3,3×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 898,00 kr
    898,00 kr
    1 * 1 Items
       898,00 kr
  • 620-0364
    Food penetration probe with thermistor, green cap with cable (1 m), PX24L
    Food penetration probe with thermistor, green cap with cable (1 m), PX24L
    −40...+150 °C
    3,3×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 898,00 kr
    898,00 kr
    1 * 1 Items
       898,00 kr
  • 620-0365
    Food penetration probe with thermistor, blue cap with cable (1 m), PX25L
    Food penetration probe with thermistor, blue cap with cable (1 m), PX25L
    −40...+150 °C
    3,3×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.230,00 kr
    1.230,00 kr
    1 * 1 Items
       1.230,00 kr