VWR® Flex, stole
Om denne vare
Flex er den innovative løsning til siddende og stående arbejdspladser. Flex kan således bruges både som skammel og som ståplads. Den er let, ukompliceret og nem at bruge. Flex tilpasser sig brugeren og arbejdspladssituationen.
- Ergonomisk, blødt og behageligt sæde med rygstøtte
- Kan drejes 360° for maksimal bevægelsesfrihed
- Ekstra stort sædehøjdejusteringsområde med gasløft
- SoftTouch PU-skum, nem at rengøre og desinficere
- Poleret 5-stjernet aluminiumsfod
Glidere: Gliderne er lavet af slidstærk plast og har et stort overfladeareal, der giver en høj grad af stabilitet.
Hjul: Dobbelthjulede hjul med belastningsfølsomme bremser skal være passende til gulvet. Alle stole leveres som standard med bløde hjul til hårde gulve.
Stop&Go-teknologi: Af sikkerhedsmæssige årsager må stole, hvis sæde er mere end 650 mm højt, ikke være bevægelige under brug. Med innovative Stop&Go-hjul er disse stole kun mobile, når ingen sidder på dem.
Garanti: 10 års langtidsgaranti, gratis forsendelse af reservedele i hele gyldighedsperioden.
:
:
:
:
:
:
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Flex er den innovative løsning til siddende og stående arbejdspladser. Flex kan således bruges både som skammel og som ståplads. Den er let, ukompliceret og nem at bruge. Flex tilpasser sig brugeren og arbejdspladssituationen.
- Ergonomisk, blødt og behageligt sæde med rygstøtte
- Kan drejes 360° for maksimal bevægelsesfrihed
- Ekstra stort sædehøjdejusteringsområde med gasløft
- SoftTouch PU-skum, nem at rengøre og desinficere
- Poleret 5-stjernet aluminiumsfod
Glidere: Gliderne er lavet af slidstærk plast og har et stort overfladeareal, der giver en høj grad af stabilitet.
Hjul: Dobbelthjulede hjul med belastningsfølsomme bremser skal være passende til gulvet. Alle stole leveres som standard med bløde hjul til hårde gulve.
Stop&Go-teknologi: Af sikkerhedsmæssige årsager må stole, hvis sæde er mere end 650 mm højt, ikke være bevægelige under brug. Med innovative Stop&Go-hjul er disse stole kun mobile, når ingen sidder på dem.
Garanti: 10 års langtidsgaranti, gratis forsendelse af reservedele i hele gyldighedsperioden.
:
:
:
:
:
:
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 132-0748
- 132-0749
- 132-0750
- 132-0747
- Environmentally Preferable:
- Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Miljøcertificering:
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- HøjdeStørrelseFodstøtteringTilgængelighedPrice
- 132-0748Flex lab standing restSpecifikationer:
Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø More
Specifications
Cat. No.132-0748Environmentally PreferableBæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø - 132-0749Flex lab standing restSpecifikationer:
Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø More
Specifications
Cat. No.132-0749Environmentally PreferableBæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø - 132-0750Flex lab standing restFlex lab standing rest540 - 810 mmCastors, Stop&Go+Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items2.120,00 krSpecifikationer:
Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø More
Specifications
Cat. No.132-0750Environmentally PreferableBæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø - 132-0747Flex lab standing restSpecifikationer:
Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø More
Specifications
Cat. No.132-0747Environmentally PreferableBæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø