Orders LinkContactUsLinkComponent
Headspace vials, WHEATON®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Headspace vials, WHEATON®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Headspace vials, WHEATON®
Headspace vials, WHEATON®
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These vials made of type I borosilicate glass feature rounded shoulders and bottoms, allowing for even heating and safer operation at higher pressures.
  • Accepts 20 mm aluminium seal
  • Top designed to provide a tight seal with septa
 : Aluminium seals must be ordered separately.
Product Family Options
Flat bottom, beveled finish
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Materiale
    Farve
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • 10,00 ml
    23×46 mm
    Glas
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 684,00 kr
    684,00 kr
    1 * 100 Items
       684,00 kr
Rounded bottom, beveled finish
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Materiale
    Farve
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • 6,00 ml
    22×38 mm
    Glas
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 717,00 kr
    717,00 kr
    1 * 100 Items
       717,00 kr
  • 20,00 ml
    23×75 mm
    Glas
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 843,00 kr
    843,00 kr
    1 * 100 Items
       843,00 kr
Aluminium seals
Produktinformation
  • Katalog #
    Septum
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • PTFE/støbt i grå butyl
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.580,00 kr
    2.580,00 kr
    1 * 100 Items
       2.580,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Septum
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • PTFE/silikone
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.330,00 kr
    2.330,00 kr
    1 * 100 Items
       2.330,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Septum
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Silikone med aluminiumsoverflade
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.130,00 kr
    3.130,00 kr
    1 * 100 Items
       3.130,00 kr