Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Vogn
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Vogn
ContactUsLinkComponent
Hjem
Mikropladelæsere
Accessories for plate reader, Multiskan EX
Accessories for plate reader, Multiskan EX
Accessories for plate reader, Multiskan EX
Katalog # 735-0449
Leverandør:
THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Udvid billedet
Accessories for plate reader, Multiskan EX
Katalog # 735-0449
Leverandør:
THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Specifikationer
Beskrivelse:
Lampe, 8V / 50W
Environmentally Preferable:
Pakn:
1
Specifikationer
Om denne vare
Produktdetaljer
Produktdetaljer