Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
  • Density of 8,0 g/dm³
  • Knob weights highly polished
  • Highly corrosion-resistant
Delivery information: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Product Family Options
E1 set of weights in wooden boxes
  • Vægtsæt
    Model
  • 0,001 − 5 g
    Loddesæt uden certifikat
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22.760,00 kr
    22.760,00 kr
    1 * 1 Items
       22.760,00 kr
  • 0,001 − 100 g
    Loddesæt uden certifikat
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 32.800,00 kr
    32.800,00 kr
    1 * 1 Items
       32.800,00 kr
  • 0,001 − 200 g
    Loddesæt uden certifikat
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 40.260,00 kr
    40.260,00 kr
    1 * 1 Items
       40.260,00 kr
  • 0,001 − 1000 g
    Loddesæt, med handsker, uden certifikat
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 54.330,00 kr
    54.330,00 kr
    1 * 1 Items
       54.330,00 kr
  • 0,001 − 5000 g
    Loddesæt, med handsker, uden certifikat
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 103.640,00 kr
    103.640,00 kr
    1 * 1 Items
       103.640,00 kr
  • 1 − 1000 g
    Loddesæt, med handsker, uden certifikat
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 42.390,00 kr
    42.390,00 kr
    1 * 1 Each
       42.390,00 kr
  • 1 − 5000 g
    Loddesæt, med handsker, uden certifikat
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 84.620,00 kr
    84.620,00 kr
    1 * 1 Each
       84.620,00 kr
  • 1 − 10000 g
    Loddesæt, med handsker, uden certifikat
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 113.840,00 kr
    113.840,00 kr
    1 * 1 Each
       113.840,00 kr
E1 set of weights in wooden boxes with DKD certificates
  • Vægtsæt
    Model
  • 0,001 − 5 g
    Loddesæt med DKD-certifikat
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 32.570,00 kr
    32.570,00 kr
    1 * 1 Items
       32.570,00 kr
  • 0,001 − 100 g
    Loddesæt med DKD-certifikat
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 47.640,00 kr
    47.640,00 kr
    1 * 1 Items
       47.640,00 kr
  • 0,001 − 200 g
    Loddesæt med DKD-certifikat
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 56.310,00 kr
    56.310,00 kr
    1 * 1 Items
       56.310,00 kr
  • 0,001 − 1000 g
    Loddesæt, med handsker og DKD-certifikat
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 71.760,00 kr
    71.760,00 kr
    1 * 1 Items
       71.760,00 kr
  • 0,001 − 5000 g
    Loddesæt, med handsker og DKD-certifikat
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 127.460,00 kr
    127.460,00 kr
    1 * 1 Items
       127.460,00 kr
  • 1 − 1000 g
    Loddesæt med handsker og DKD-certifikat
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 52.740,00 kr
    52.740,00 kr
    1 * 1 Each
       52.740,00 kr
  • 1 − 5000 g
    Loddesæt med handsker og DKD-certifikat
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 100.070,00 kr
    100.070,00 kr
    1 * 1 Each
       100.070,00 kr
  • 1 − 10000 g
    Loddesæt med handsker og DKD-certifikat
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 131.260,00 kr
    131.260,00 kr
    1 * 1 Each
       131.260,00 kr