Orders LinkContactUsLinkComponent
Reducing screw thread adaptor couplings, BOLA
Reducing screw thread adaptor couplings, BOLA
Leverandør:   Bohlender
Reducing screw thread adaptor couplings, BOLA
Leverandør:  Bohlender
Certifikater
Reducing screw thread adaptor couplings, BOLA
Reducing screw thread adaptor couplings, BOLA
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Connector, reducing screw thread coupling, made of PTFE. Two screw caps made of PPS with GL thread and a PTFE/FPM gasket. The product is only exposed to PTFE.
  • Applicable for connecting two GL threads of different sizes
  • Temperature resisitance from −200 to +250 ºC
  • Very good chemical resistance
  • FDA conformity
Product Family Options
Produktinformation
  • Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • GL 32 and GL 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 620,00 kr
    620,00 kr
    1 * 1 Items
       620,00 kr
  • GL 45 and GL 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 970,00 kr
    970,00 kr
    1 * 1 Items
       970,00 kr
  • GL 18 and GL 14
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 419,00 kr
    419,00 kr
    1 * 1 Items
       419,00 kr
  • GL 25 and GL 14
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 654,00 kr
    654,00 kr
    1 * 1 Items
       654,00 kr
  • GL 25 and GL 18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 491,00 kr
    491,00 kr
    1 * 1 Items
       491,00 kr
  • GL 45 and GL 32
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 958,00 kr
    958,00 kr
    1 * 1 Items
       958,00 kr
  • GL 32 and GL 18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 702,00 kr
    702,00 kr
    1 * 1 Items
       702,00 kr