Orders LinkContactUsLinkComponent
Washers, BOLA
Leverandør:   Bohlender
Washers, BOLA
Leverandør:  Bohlender
Certifikater
Washers, BOLA
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
  • Similar to DIN 125-1
Product Family Options
Produktinformation
  • Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • BOHLH1126-26
    M 8 thread
    M 8 thread
    16 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 30,20 kr
    30,20 kr
    1 * 1 Items
       30,20 kr
  • BOHLH1126-22
    M 6 thread
    M 6 thread
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 38,60 kr
    38,60 kr
    1 * 1 Items
       38,60 kr
  • BOHLH1126-18
    M 5 thread
    M 5 thread
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 32,10 kr
    32,10 kr
    1 * 1 Items
       32,10 kr
  • BOHLH1126-14
    M 4 thread
    M 4 thread
    9 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 30,90 kr
    30,90 kr
    1 * 1 Items
       30,90 kr