Orders LinkContactUsLinkComponent
Reusable coliwasa samplers, Wheaton®
Reusable coliwasa samplers, Wheaton®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Reusable coliwasa samplers, Wheaton®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Reusable coliwasa samplers, Wheaton®
Reusable coliwasa samplers, Wheaton®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Uniquely designed top spin bar and bottom valve plate mechanism provides a positive seal for sample retention along with greater control for releasing the sample.
  • Modular design has added flexibility by allowing the connection of several sections to form a larger sampling unit
  • Spin open-top locking handle, insert slowly into drum to collect liquid column, pull top handle to seat bottom valve plate and spin top handle closed, trapping column in sampler
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Materiale
    Kapacitet
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • WHEA885252
    Coliwasa unit with cleaning brush
    Coliwasa unit with cleaning brush
    klar
    PVC
    1100 ml
    183 cm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.420,00 kr
    7.420,00 kr
    1 * 1 Items
       7.420,00 kr
  • WHEA885250
    Coliwasa unit with cleaning brush
    Coliwasa unit with cleaning brush
    klar
    PVC
    760 ml
    122 cm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.730,00 kr
    6.730,00 kr
    1 * 1 Items
       6.730,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Udvidelse og konnektor, PVC, 122 cm, 760 ml
    Udvidelse og konnektor, PVC, 122 cm, 760 ml
    WHEA885253
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.890,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bundplade og SS-møtrik
    Bundplade og SS-møtrik
    WHEA885258
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 458,00 kr