Orders LinkContactUsLinkComponent
Sub-surface samplers, Wheaton® Grab Sampler® II
Sub-surface samplers, Wheaton® Grab Sampler® II
Leverandør:   DWK Life Sciences
Sub-surface samplers, Wheaton® Grab Sampler® II
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Sub-surface samplers, Wheaton® Grab Sampler® II
Sub-surface samplers, Wheaton® Grab Sampler® II
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The high density PP head holds a narrow mouth borosilicate jar.
  • Remote valve that can be opened by pulling and releasing the finger ring on the handle
  • Aluminum sections can be broken down for easy transport
  • Three lengths available
Certifications: EPA requirements for water and waste water sampling.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • WHEA990350
    Grab Sampler® II with sample bottle and PTFE-lined cap
    Grab Sampler® II with sample bottle and PTFE-lined cap
    1000 ml
    183 cm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.740,00 kr
    13.740,00 kr
    1 * 1 Items
       13.740,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WHEA990350
  • WHEA990400
    Grab Sampler® II, 366 cm, med prøveflaske og PTFE-foret låg
    Grab Sampler® II, 366 cm, med prøveflaske og PTFE-foret låg
    1000 ml
    366 cm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.940,00 kr
    16.940,00 kr
    1 * 1 Items
       16.940,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WHEA990400
  • WHEA990450
    Grab Sampler® II, med prøveflaske og PTFE-foret låg
    Grab Sampler® II, med prøveflaske og PTFE-foret låg
    1000 ml
    549 cm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.130,00 kr
    20.130,00 kr
    1 * 1 Items
       20.130,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WHEA990450
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • WHEA990477
    1000 ml
    38-430
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 840,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gevind
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap, solid top, phenolic, with PTFE faced 14B styrene-butadiene rubber liner
    Screw cap, solid top, phenolic, with PTFE faced 14B styrene-butadiene rubber liner
    WHEA240481
    38-430
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 5.380,00 kr