Orders LinkContactUsLinkComponent
Drum thieves, Wheaton®
Drum thieves, Wheaton®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Drum thieves, Wheaton®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Drum thieves, Wheaton®
Drum thieves, Wheaton®
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Drum thieves made of soda lime glass for quick disposal.
  • Conventional open end drum thieves
  • Just insert empty tube in drum
  • Hold thumb over top and withdraw
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • WHEA885300
    Drum thieves
    Drum thieves
    Glas
    25 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.130,00 kr
    4.130,00 kr
    1 * 100 Items
       4.130,00 kr
  • WHEA885302
    Drum thieves
    Drum thieves
    Glas
    75 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 24 Items
    1 * 24 Items - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 24 Items
       1.710,00 kr
  • WHEA885303
    Drum thieves
    Drum thieves
    Glas
    150 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 24 Items
    1 * 24 Items - 2.450,00 kr
    2.450,00 kr
    1 * 24 Items
       2.450,00 kr