Orders LinkContactUsLinkComponent
Transport and Storage Insulation Boxes
Transport and Storage Insulation Boxes
Leverandør:   KGW
Transport and Storage Insulation Boxes
Leverandør:  KGW
Certifikater
Transport and Storage Insulation Boxes
Transport and Storage Insulation Boxes
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Large insulation COB boxes are made of monobloc polyethylene.
  • Low own weight
  • Temperature ranges from −80 to +80 °C
  • Polyurethane foam insulation core 60 to 90 mm thick
  • With lockable lid and handle for easy carrying
Ideal for storage and transport of temperature sensitive goods such as dry ice, biological samples and food.
Certifications: Meets Euro-standard IN-IR-RRC.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • KGWA12620
    Insulation Box COB 55, Evaporation Rate: 4,5 kg/day, Weight: 16 kg
    Insulation Box COB 55, Evaporation Rate: 4,5 kg/day, Weight: 16 kg
    53 l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.800,00 kr
    7.800,00 kr
    1 * 1 Items
       7.800,00 kr
  • KGWA12614-130
    Insulation Box COB 130, Evaporation Rate: 7,5 kg/day, Weight: 31 kg
    Insulation Box COB 130, Evaporation Rate: 7,5 kg/day, Weight: 31 kg
    138 l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • KGWA12615-160
    Insulation Box COB 160, Evaporation Rate: 8,5 kg/day, Weight: 60 kg
    Insulation Box COB 160, Evaporation Rate: 8,5 kg/day, Weight: 60 kg
    150 l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • KGWA12623
    Insulation Box COB 420, Evaporation Rate: 18 kg/day, Weight: 95 kg
    Insulation Box COB 420, Evaporation Rate: 18 kg/day, Weight: 95 kg
    420 l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rullebund til transport og opbevaring af isoleringsbokse COB 130
    Rullebund til transport og opbevaring af isoleringsbokse COB 130
    KGWA12618-130
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rullebund til transport og opbevaring af isoleringsbokse COB 160
    Rullebund til transport og opbevaring af isoleringsbokse COB 160
    KGWA12619-160
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rullebund til transport og opbevaring af isoleringsbokse COB 55
    Rullebund til transport og opbevaring af isoleringsbokse COB 55
    KGWA12626