Orders LinkContactUsLinkComponent
Sieve rack
Sieve rack
Sistativ, til max. 10 sigter til 203 mm Ø, 50 mm højde
Catalog # 510-1991
Supplier:   Retsch GmbH
Sieve rack
Catalog # 510-1991
Supplier:  Retsch GmbH
Sieve rack
Sieve rack
Sistativ, til max. 10 sigter til 203 mm Ø, 50 mm højde
Price
3.340,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Holds a maximum of 10 sieves with diameters up to 203 mm.
Documents
Specifications
  • Beskrivelse:
    Sistativ, til max. 10 sigter til 203 mm Ø, 50 mm højde