Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets, autoclavable, Poxygrid®
Wire baskets, autoclavable, Poxygrid®
Wire baskets, autoclavable, Poxygrid®
Certifikater
Wire baskets, autoclavable, Poxygrid®
Wire baskets, autoclavable, Poxygrid®
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These epoxy-coated, steel wire baskets are suitable for transporting and batch dipping glassware.
  • Resistant to rust, corrosion, solvents, acids and alkalis
  • Withstands a temperature range of −223 to +121 °C
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 360×280×90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 Items
       1.710,00 kr
  • 510×280×90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.950,00 kr
    1.950,00 kr
    1 * 1 Items
       1.950,00 kr
  • 630×360×150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.360,00 kr
    2.360,00 kr
    1 * 1 Items
       2.360,00 kr
  • 280×150×90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.450,00 kr
    1.450,00 kr
    1 * 1 Items
       1.450,00 kr