Orders LinkContactUsLinkComponent
GC septa
GC septa
GC septa
Certifikater
GC septa
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Ø
    Maks. temp.
    Tilgængelighed
    Price
  • SGEA298787
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
    5 mm
    400 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 864,00 kr
    864,00 kr
    1 * 50 Items
       864,00 kr
  • SGEA041919
    BTO premium high-temperature GC septa
    BTO premium high-temperature GC septa
    6,4 mm
    400 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 450,00 kr
    450,00 kr
    1 * 25 Items
       450,00 kr
  • SGEA298755
    BTO premium high-temperature GC septa
    BTO premium high-temperature GC septa
    6,4 mm
    400 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 864,00 kr
    864,00 kr
    1 * 50 Items
       864,00 kr
  • SGEA298713
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
    9 mm
    400 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 864,00 kr
    864,00 kr
    1 * 50 Items
       864,00 kr
  • SGEA298705
    BTO premium high-temperature septa
    BTO premium high-temperature septa
    9,5 mm
    400 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 864,00 kr
    864,00 kr
    1 * 50 Items
       864,00 kr
  • SGEA041918
    BTO premium high-temperature GC septa
    BTO premium high-temperature GC septa
    10 mm
    400 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 450,00 kr
    450,00 kr
    1 * 25 Items
       450,00 kr
  • SGEA298745
    BTO premium high-temperature GC septa
    BTO premium high-temperature GC septa
    10 mm
    400 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 864,00 kr
    864,00 kr
    1 * 50 Items
       864,00 kr
  • SGEA298717
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
    11 mm
    400 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 864,00 kr
    864,00 kr
    1 * 50 Items
       864,00 kr
  • SGEA298718
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
    11 mm
    400 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.870,00 kr
    1.870,00 kr
    1 * 100 Items
       1.870,00 kr
  • 568-0363
    HT septa for optimised bleed and temperature, combined with outstanding mechanical properties
    HT septa for optimised bleed and temperature, combined with outstanding mechanical properties
    11,5 mm
    400 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 574,00 kr
    574,00 kr
    1 * 25 Items
       574,00 kr
  • 568-0364
    EC septa for longer injection life, low bleed and low injection port adhesion
    EC septa for longer injection life, low bleed and low injection port adhesion
    11,5 mm
    400 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 539,00 kr
    539,00 kr
    1 * 25 Items
       539,00 kr
  • SGEA298777
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
    11,5 mm
    400 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 864,00 kr
    864,00 kr
    1 * 50 Items
       864,00 kr
  • SGEA298727
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
    12,7 mm
    400 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 864,00 kr
    864,00 kr
    1 * 50 Items
       864,00 kr
  • SGEA298817
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
    17 mm
    330 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 881,00 kr
    881,00 kr
    1 * 50 Items
       881,00 kr