VWR®, Stirring Rods
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Om denne vare
PTFE with steel core.
- Inert and will not scratch, can be used up to 280 °C
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PTFE with steel core.
- Inert and will not scratch, can be used up to 280 °C
Product Family Options
Produktinformation
- MaterialeØLængdeTilgængelighedPrice