Combined pH electrode, InLab® Flow
Leverandør: Mettler - Toledo
Gå til:
Om denne vare
A glass-body, combination pH electrode with SteadyForce™ and S7 screw head for inline measurements in flow-through cell 611.
- SteadyForce™ reference system: Pressurised (3 bar) electrolyte ensures electrolyte flow even in viscous samples and guarantees highly reproducible results
- Double ceramic junction: Ideal for general applications
- Glass body is highly chemical resistant
Bestillingsoplysninger: Cable and flow-through cell need to be ordered separately.
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
A glass-body, combination pH electrode with SteadyForce™ and S7 screw head for inline measurements in flow-through cell 611.
- SteadyForce™ reference system: Pressurised (3 bar) electrolyte ensures electrolyte flow even in viscous samples and guarantees highly reproducible results
- Double ceramic junction: Ideal for general applications
- Glass body is highly chemical resistant
Bestillingsoplysninger: Cable and flow-through cell need to be ordered separately.
Product Family Options
Flow-through cell
Produktinformation
- ModelpHTemperaturMaterialeElektrolytMembranØ×LTilslutningTilTilgængelighedPrice
- METT59904354Gennemstrømningscelle til elektrode InLab® Flow, kan termostateres, målingsvolumen 0,5 mlGennemstrømningscelle til elektrode InLab® Flow, kan termostateres, målingsvolumen 0,5 mlS7Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items
Produktinformation
- ModelpHTemperaturMaterialeElektrolytMembranØ×LTilslutningTilTilgængelighedPrice
- 662-2092Kombineret pH-elektrode af glas med rødt lågKombineret pH-elektrode af glas med rødt lågInLab® Flow1 - 110...+80 °CGlasDPA-GelDobbelt, keramisk saltbro7×40 mmS7Fødevarebehandling, papir- og kemisk industriLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items4.020,00 kr
Accessories
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-BNC
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-4mm
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-DIN
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-2mm
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-Lemo 00
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-RCA
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-BNC IP67