Slide box
Slide box, blå, Kork, 100, 208×60×175 mm
HEATHS15979A
: HEATHROW
Slide box for non standard slides (76×51 mm).
- Antal objektglas:100
- Farve:blå
- Beskrivelse:Slide box
- Materiale:Kork
- B×D×H:208×60×175 mm