Orders LinkContactUsLinkComponent
IV catheter, Introcan®
IV catheter, Introcan®
Leverandør:   B. Braun
IV catheter, Introcan®
Leverandør:  B. Braun
Certifikater
IV catheter, Introcan®
IV catheter, Introcan®
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Conventional IV catheter designed for single-handed insertion. Push-off plate on catheter hub facilitates single-handed puncture procedures. Sharp backcut bevel for minimal puncture trauma.
  • Four fully embedded x-ray contrast lines
  • Hydrophobic blood stoppers and lock fitting
  • Colour-coded sizes
  • Latex free and PVC free, catheter made of FEP
Meets ISO standard 10555-1/5 — same product properties as the Introcan Safety® (with PUR catheter) excluding the integrated, self-activating safety device for preventing needlestick injuries and the associated risk of infection.
Certifications: ISO 10555-1/5 — Same properties as the Introcan Safety® (with PUR catheter) excluding the integrated, self-activating safety device for preventing needlestick injuries and the associated risk of infection.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Måler
    Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • 720-2512
    IV catheter with fixation wings, Introcan®
    IV catheter with fixation wings, Introcan®
    orange
    G14
    2,10×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 50 Items
       1.140,00 kr
  • 720-2511
    IV catheter with fixation wings, Introcan®
    IV catheter with fixation wings, Introcan®
    grå
    G16
    1,70×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 50 Items
       1.140,00 kr
  • BRAU4252160B
    IV catheter, Introcan®
    IV catheter, Introcan®
    grå
    G16
    1,70×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.090,00 kr
    1.090,00 kr
    1 * 50 Items
       1.090,00 kr
  • 720-2510
    IV catheter with fixation wings, Introcan®
    IV catheter with fixation wings, Introcan®
    grøn
    G18
    1,30×45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 50 Items
       1.140,00 kr
  • 720-2545
    IV catheter with fixation wings, Introcan®
    IV catheter with fixation wings, Introcan®
    grøn/hvid
    G18
    1,30×32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 50 Items
       1.140,00 kr
  • BRAU4252322B
    IV catheter, Introcan®
    IV catheter, Introcan®
    grøn
    G18
    1,30×32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 50 Items
       1.080,00 kr
  • 720-2509
    IV catheter with fixation wings, Introcan®
    IV catheter with fixation wings, Introcan®
    lyserød
    G20
    1,10×32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 50 Items
       1.140,00 kr
  • BRAU4252110B
    IV catheter, Introcan®
    IV catheter, Introcan®
    lyserød
    G20
    1,10×32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 4.290,00 kr
    4.290,00 kr
    1 * 200 Items
       4.290,00 kr
  • 720-2508
    IV catheter with fixation wings, Introcan®
    IV catheter with fixation wings, Introcan®
    blå
    G22
    0,90×25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 50 Items
       1.140,00 kr
  • 720-2505
    IV catheter, Introcan®
    IV catheter, Introcan®
    blå
    G22
    0,90×25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 50 Items
       1.080,00 kr
  • 720-2506
    Introcan® W Certo med IV-kateter
    Introcan® W Certo med IV-kateter
    gul
    G24
    0,70×19 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 50 Items
       1.140,00 kr
  • 720-2507
    IV catheter with fixation wings, Introcan®
    IV catheter with fixation wings, Introcan®
    gul
    G24
    0,70×19 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 50 Items
       1.140,00 kr
  • BRAU4252071B
    IV catheter, Introcan®
    IV catheter, Introcan®
    gul
    G24
    0,70×19 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 50 Items
       1.080,00 kr