Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue processing/embedding cassettes, Slimsette®, M511
Tissue processing/embedding cassettes, Slimsette®, M511
Leverandør:   Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Slimsette®, M511
Leverandør:  Simport Scientific
Certifikater
Tissue processing/embedding cassettes, Slimsette®, M511
Tissue processing/embedding cassettes, Slimsette®, M511
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Cassette design is similar to that of the M509 model with a recessed lid, but with four compartments (each 13×13 mm). Made of acetal polymer.
  • Small size enables more cassettes to be loaded into labelling machines and storage systems at one time
  • Highly resistant to histological solvents
  • Flow-through slots (each 1×5 mm) to maximise fluid exchange
  • Integrated lid
  • Front face inclined 45° to enable use with leading automatic labelling systems
W×D×H: 41×28,5×6 mm
Emballering: One box with 500 cassettes.
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 500 Items
       1.330,00 kr
  • orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 500 Items
       1.330,00 kr
  • turkis
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 500 Items
       1.330,00 kr
  • hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 500 Items
       1.330,00 kr
  • lyserød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 500 Items
       1.330,00 kr
  • grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 500 Items
       1.330,00 kr
  • gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 500 Items
       1.330,00 kr
  • blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 500 Items
       1.330,00 kr
  • cremefarvet
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 500 Items
       1.330,00 kr
  • laksefarvet
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 500 Items
       1.330,00 kr
  • lilla
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 500 Items
       1.330,00 kr