Orders LinkContactUsLinkComponent
Biopsy processing/embedding cassettes, Unisette™ M506
Leverandør:   Simport Scientific
Biopsy processing/embedding cassettes, Unisette™ M506
Leverandør:  Simport Scientific
Certifikater
Biopsy processing/embedding cassettes, Unisette™ M506
Biopsy processing/embedding cassettes, Unisette™ M506
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These disposable biopsy cassettes are designed to hold biopsy specimens during the embedding process. They are also designed as a storage file.
  • Integral lid
  • Front face inclined at an angle of 45° so that the cassette can be used with certain types of cassette labelling devices
  • Available in 11 non cytotoxic, non metallic colours and three fluorescent colours
 : Each case contains three boxes of 500 cassettes each.
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 1.500 Items
       2.300,00 kr
  • lyserød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 1.500 Items
       2.300,00 kr
  • grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 1.500 Items
       2.300,00 kr
  • gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 1.500 Items
       2.300,00 kr
  • blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 1.500 Items
       2.300,00 kr
  • Abrikosfarvet
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 1.500 Items
       2.300,00 kr
  • cremefarvet
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 1.500 Items
       2.300,00 kr
  • grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 1.500 Items
       2.300,00 kr
  • lilla
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 1.500 Items
       2.300,00 kr
  • orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 1.500 Items
       2.300,00 kr
  • turkis
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 1.500 Items
       2.300,00 kr