Orders LinkContactUsLinkComponent
UV-Lampe
UV-Lampe
366 nm, 4 W
Katalog # 1.13203.0001
Leverandør:   Merck
UV-Lampe
Katalog # 1.13203.0001
Leverandør:  Merck
UV-Lampe
UV-Lampe
366 nm, 4 W
Price
1.390,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
UV-lampe fremstillet til brug ved aflæsniing af Fluorocult® dyrkningsmedium.
Specifikationer
  • Udgang:
    4 W
  • Bølgelængde:
    366 nm