Orders LinkContactUsLinkComponent
Fortyndingsrack til Compact Dry
Fortyndingsrack til Compact Dry
Fortyndingsrack MT-11, (4 wells×3)×10 = 120 wells/box, 128
Katalog # 710-0605
Leverandør:   HYSERVE
Fortyndingsrack til Compact Dry
Katalog # 710-0605
Leverandør:  HYSERVE
CAS nummer:  
Fortyndingsrack til Compact Dry
Fortyndingsrack til Compact Dry
Fortyndingsrack MT-11, (4 wells×3)×10 = 120 wells/box, 128
CAS nummer:  
Price
686,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 128 Items
Product Details & Documents
Sterile kopper til nem 10-folds fortyndingsprøver. Fyldt med 9 ml bufret natriumkloridopløsning.
  • Bægre kan adskilles til enkelte
  • Nemme at åbne
  • Opbevares ved stuetemperatur
  • Lang holdbarhed
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    (4 wells×3)×10 = 120 wells/box
  • Pakn:
    128
  • Beskrivelse:
    Fortyndingsrack MT-11
Specifikationer
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Åbningsmekanisme til fortyndingskopper
    Åbningsmekanisme til fortyndingskopper
    710-2014
    1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 131,00 kr