Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Product Details & Documents
PhotoCheck testsættet er fremstillet til test af nøjagtigheden af bølgelængden i alle Merck's fotometre og spektrofotometre. Den kan bruges som en sekundær standard til instrumenttest i henhold til DIN/ISO 9000 og ISO 14000. De stabile farvede opløsninger kan bruges til test af følgende indstillinger af spektrofotometerfiltre og bølgelængde: 445 og 446 nm, 520 og 525 nm og 690 nm. Nøjagtigheden af bølgelængdeindstillingen og lineariteten af ekstinktionsmålingen kontrolleres med 4 opløsninger pr. bølgelængde. Sporbarheden af disse testopløsninger til internationale standarder garanteres ved undersøgelse i et referencefotometer, som kontrolleres mod den primære standard (NIST standard). Disse værdier dokumenteres korrekt og indgår i leveringen af sættet.
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:1 SET
- Beskrivelse:Spectroquant® PhotoCheck
- Cat. No.:1.14693.0001
- M-Clarity quality level:MQ100