Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffers, ready to use
pH buffers, ready to use
Leverandør:   WTW
pH buffers, ready to use
Leverandør:  WTW
Certifikater
pH buffers, ready to use
pH buffers, ready to use
20 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Every bottle has its own lot reference with the expiration date.
  • Shelf life up to 3 years (unopened)
  • Reference temperature at 25 °C
  • Economic consumption
  • Easiest handling by use of the dosing vessel
  • One litre container with a separate compartment for the sample
Accuracy is ±0,03 pH
Certifications: Traceable to NIST.
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-værdi
    Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 662-0329
    Technical buffer TEP-2
    Technical buffer TEP-2
    2,00
    Plastic dosing bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 843,00 kr
    843,00 kr
    1 * 1 L
       843,00 kr
  • 662-0319
    Technical buffer STP-4
    Technical buffer STP-4
    4,00
    Plastic bottle
    50 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 174,00 kr
    174,00 kr
    1 * 50 mL
       174,00 kr
  • 662-8222
    Technical buffer TPL-4
    Technical buffer TPL-4
    4,00
    Plastic dosing bottle
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 184,00 kr
    184,00 kr
    1 * 250 mL
       184,00 kr
  • 662-8232
    Technical buffer TEP-4
    Technical buffer TEP-4
    4,01
    Plastic bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 518,00 kr
    518,00 kr
    1 * 1 L
       518,00 kr
  • WTWA108801
    Technical buffer TPL-4/10
    Technical buffer TPL-4/10
    4,00
    Plastic bottle
    10
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.750,00 kr
    1.750,00 kr
    1 * 10 Items
       1.750,00 kr
  • WTWA108811
    Technical buffer TPL-4/25
    Technical buffer TPL-4/25
    4,00
    Plastic bottle
    25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 3.990,00 kr
    3.990,00 kr
    1 * 25 Items
       3.990,00 kr
  • 662-0320
    Technical buffer STP-7
    Technical buffer STP-7
    7,00
    Plastic bottle
    50 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 174,00 kr
    174,00 kr
    1 * 50 mL
       174,00 kr
  • 662-8224
    Technical buffer TPL-7
    Technical buffer TPL-7
    7,00
    Plastic dosing bottle
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 184,00 kr
    184,00 kr
    1 * 250 mL
       184,00 kr
  • 662-8234
    Technical buffer TEP-7
    Technical buffer TEP-7
    7,0
    Plastic bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 518,00 kr
    518,00 kr
    1 * 1 L
       518,00 kr
  • WTWA108803
    Technical buffer TPL-7/10
    Technical buffer TPL-7/10
    7,00
    Plastic bottle
    10
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.750,00 kr
    1.750,00 kr
    1 * 10 Items
       1.750,00 kr
  • WTWA108812
    Technical buffer TPL-7/25
    Technical buffer TPL-7/25
    7,00
    Plastic bottle
    25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 3.990,00 kr
    3.990,00 kr
    1 * 25 Items
       3.990,00 kr
  • WTWA108722
    Technical buffer STP-10 Trace
    Technical buffer STP-10 Trace
    10,01
    Plastic bottle
    50 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 174,00 kr
    174,00 kr
    1 * 50 mL
       174,00 kr
  • WTWA108805
    Technical buffer TPL-10 Trace
    Technical buffer TPL-10 Trace
    10,01
    Plastic dosing bottle
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 184,00 kr
    184,00 kr
    1 * 250 mL
       184,00 kr
  • 662-0270
    Technical buffer TEP-10 Trace
    Technical buffer TEP-10 Trace
    10,01
    Plastic bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 518,00 kr
    518,00 kr
    1 * 1 L
       518,00 kr
  • WTWA108809
    Technical buffer TEP-10 Trace/10
    Technical buffer TEP-10 Trace/10
    10,01
    Plastic bottle
    10
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.750,00 kr
    1.750,00 kr
    1 * 10 Items
       1.750,00 kr
  • WTWA108814
    Technical buffer TPL 10 Trace/25
    Technical buffer TPL 10 Trace/25
    10,01
    Plastic bottle
    25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 3.990,00 kr
    3.990,00 kr
    1 * 25 Items
       3.990,00 kr
Assortment sets
Produktinformation
  • pH-værdi
    Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • WTWA108824
    Calibration and maintenance set with technical buffer solution (SORT/TPL/TRACE)
    3 bottles with each 250 ml: pH 4,01/7,00/10,01 Trace,
    1 bottle with 250 ml KCl solution 3 mol/L,
    1 bottle with 250 ml pepsin cleaning solution
    Calibration and maintenance set with technical buffer solution (SORT/TPL/TRACE)
    3 bottles with each 250 ml: pH 4,01/7,00/10,01 Trace,
    1 bottle with 250 ml KCl solution 3 mol/L,
    1 bottle with 250 ml pepsin cleaning solution
    Plastic dosing bottle
    1 SET
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 1.090,00 kr
    1.090,00 kr
    1 * 1 Each
       1.090,00 kr
  • WTWA108825
    Calibration and maintenance set with technical buffer solution for gel electrodes (SORT/TPL/G/TRACE)
    3 bottles with each 250 ml: pH 4,01/7,0/10,01 Trace,
    2 bottles with each 250 ml KCl solution 3 mol/L
    Calibration and maintenance set with technical buffer solution for gel electrodes (SORT/TPL/G/TRACE)
    3 bottles with each 250 ml: pH 4,01/7,0/10,01 Trace,
    2 bottles with each 250 ml KCl solution 3 mol/L
    Plastic dosing bottle
    1 SET
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 944,00 kr
    944,00 kr
    1 * 1 Each
       944,00 kr
  • WTWA108826
    Calibration and maintenance set with technical buffer solution (SORT/TEP/TRACE)
    3 bottles with each 1 L: pH 4,01/7,00/10,01 Trace,
    1 bottle with 250 ml KCl solution 3 mol/L,
    1 bottle with 250 ml: pepsin cleaning solution
    Calibration and maintenance set with technical buffer solution (SORT/TEP/TRACE)
    3 bottles with each 1 L: pH 4,01/7,00/10,01 Trace,
    1 bottle with 250 ml KCl solution 3 mol/L,
    1 bottle with 250 ml: pepsin cleaning solution
    Bottle with dosing vessel and nozzle
    1 SET
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2.150,00 kr
    2.150,00 kr
    1 * 1 Each
       2.150,00 kr
  • WTWA108827
    Calibration and maintenance set with technical buffer solution for gel electrodes (SORT/TEP/G/TRACE)
    3 bottles with each 1 L: pH 4,01/7,00/10,01 Trace;
    2 bottles with each 250 ml: KCl solution 3 mol/L
    Calibration and maintenance set with technical buffer solution for gel electrodes (SORT/TEP/G/TRACE)
    3 bottles with each 1 L: pH 4,01/7,00/10,01 Trace;
    2 bottles with each 250 ml: KCl solution 3 mol/L
    Bottle with dosing vessel and nozzle
    1 SET
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2.010,00 kr
    2.010,00 kr
    1 * 1 Each
       2.010,00 kr