Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide boxes, SlideFile™ Junior
Slide boxes, SlideFile™ Junior
Leverandør:   Simport Scientific
Slide boxes, SlideFile™ Junior
Leverandør:  Simport Scientific
Certifikater
Slide boxes, SlideFile™ Junior
Slide boxes, SlideFile™ Junior
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Boxes are impact-resistant and stackable for space efficient storage.
  • Barcodes can be read through the clear lid
  • Number of slides can be doubled by storing two in a slot
  • Tinted hinged cover makes the content easy to see
Bestillingsoplysninger: Include a slide box and a removable tray.
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Materiale
    Antal objektglas
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • blå
    PS
    200
    82×140×86 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 10 Items
       1.170,00 kr
  • grøn
    PS
    200
    82×140×86 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 10 Items
       1.170,00 kr
  • lyserød
    PS
    200
    82×140×86 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 10 Items
       1.170,00 kr
  • hvid
    PS
    200
    82×140×86 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 10 Items
       1.170,00 kr
  • gul
    PS
    200
    82×140×86 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 10 Items
       1.170,00 kr