Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvæsker, Supelco®
Badvæsker, Supelco®
Leverandør:   Merck
Badvæsker, Supelco®
Leverandør:  Merck
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Badvæsker til forbedring af termostatens levetid.
  • Væske til oliebad kan anvendes ved op til ca. 250 °C
  • Væske til varmebad kan anvendes ved op til ca. 170 °C
  • Ikke-ætsende
  • Højt flammepunkt
  • Lav fordampning
Note: At temperatures approaching the recommended maximum operating temperature it may be advisable to use these products in a fume cupboard or vented area.
Caution: Bemærk: Ved temperaturer, som nærmer sig den anbefalede maksimale driftstemperatur, kan det være tilrådeligt at anvende disse produkter i et stinkskab eller et ventileret område.
1 cP = 1 mPa.s
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1.06900.1000
  • 1.15265.2500
  • M-Clarity quality level:
  • MQ100
  • MQ100
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Temperaturområde
    Viskositet
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 1.06900.1000
    Væske til oliebad
    Væske til oliebad
    ≤250 °C
    ~5000 cP
    1 l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 669,00 kr
    669,00 kr
    1 * 1 L
       669,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.06900.1000
    M-Clarity quality level
    MQ100
  • 1.15265.2500
    Væske til varmebad
    Væske til varmebad
    ≤170 °C
    ~330 cP
    2,5 l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 2.560,00 kr
    2.560,00 kr
    1 * 2,5 L
       2.560,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.15265.2500
    M-Clarity quality level
    MQ100