Orders LinkContactUsLinkComponent
Vedligeholdelsessorbenter
Vedligeholdelsessorbenter
Supplier:   3M
Vedligeholdelsessorbenter
Supplier:  3M
Certificates
Vedligeholdelsessorbenter
Vedligeholdelsessorbenter
3 Options Available Below
Product Details & Documents
De er lysegrå, når de er tørre, og mørke når de er våde som en indikator for mæthedsniveau.
  • Inerte, syntetiske fibre af hovedsageligt PP og polyester
  • Multiformat kombinerer fire formater i et produkt og kan anvendes som absorptionsstrømper, absorptionspuder, ark eller ruller
  • Mini-absorptionsstrømper er designet til at placere rundt om udstyrets bund for at inddæmme og styre lækager og spild
  • Mini-absorptionspuder med høj kapacitet til brug ved kilden til lækagen. De er slidstærke og kan blive liggende i længere perioder
Anvendes til styring af utilsigtede og rutinemæssige lækager, dryp og spild af olier, smøremidler og andre ikke-aggressive væsker. De er perfekte til spild af ikke-aggressive væsker samt et effektiv vedligeholdelsesværktøj.
Product Family Options
Product Information
  • Beskrivelse
    Sugeevne
    Pakket
    L×B
    Availability
    Price
  • Multiformat
    37 l/sæt
    Box (3) of 15,2 m roll
    15,2 m × 120 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 2.230,00 kr
    2.230,00 kr
    1 * 3 Items
       2.230,00 kr
  • Miniflydespærrer
    45 liter/kasse
    Æske med 12 minibooms
    1,2 m × Ø 76 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 1.110,00 kr
    1.110,00 kr
    1 * 12 Items
       1.110,00 kr
  • Minipuder
    32 liter/æske
    Æske med 16 minibooms
    380×180 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 779,00 kr
    779,00 kr
    1 * 16 Items
       779,00 kr