Absorbentsæt til kemikalier
: 3M
These absorption kits can be deployed wherever hazardous liquids are in use and can be used to contain and clean up a spill without delay.
- P110: Til mindre udslip eller afsluttende rengøring efter større udslip. Ark af 280×350 mm, med en sugeevne på 0,25 L/ark
- P130: rulle til større område, kan skæres til, 330 mm×3 m, med en sugeevne på 50 L/rulle
- P190: universalrulle, 330 mm×3 m, med en sugeevne på 72 L/rulle
- P200: miniflydespærrer, 75 mm×2 m, med en sugeevne på 3,75 L/miniflydespærre
- P300: puder af 108×380 mm, med en sugeevne på 2 L/pude
- P-F2001: miniflydespærrer, puder, ark/rulle af 12,5×1520 cm, med en sugeevne på 119 L/pakke
Frequently Bought Together