VWR® Spillage Absorption Granules
Spildabsorbtionsgranulat
Leverandør: VWR Chemicals
Gå til:
Product Details & Documents
Det grove granulat er nemt at bruge til at absorbere spildt væske, og absorberer op til 80% af sin egen vægt.
- Bulkdensitet 50 g/100 ml
- Hurtig absorption af væsker med lav viskositet
- Granulatstørrelse typisk 1 - 3,15 mm; genererer kun lidt støv
- Sieve analysis (>1,00 mm) approx. 95%
- Sieve analysis (>3,15 mm) approx. 10%
Granulatet er egnet til absorption af syrer, baser, andre vandige opløsninger og organiske væsker.
: Kviksølv absorberes ikke.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerspec_VWRC332377C spec_VWRC332377C
Produktspecifikation
VWR Solvents and Acids in Plastic Bottles VWR® for Lab Safety
Produktlitteratur
Specifikationer
- Beskrivelse:Spildabsorbtionsgranulat
- Cat. No.:332377C
- M-Clarity quality level:MQ100