Spildgranulat, syreneutralisator, ALGOSOL N
Catalog # 99910.414
Supplier: VWR Chemicals
Specifications
- Beskrivelse:ALGOSOL N
- Pakning:Plastic bucket
- Pakn:10 kg
Specifications
About this item
Algosol er et unikt naturligt produkt, der er fremstillet af tang, og som er velegnet til neutralisering af syrer som fx saltsyre, svovlsyre, salpetersyre og flussyre. Det absorberer spild øjeblikkeligt uden at gå i opløsning, og kan anvendes til brandslukning.
- Non toxic, non flammable and dust-free
- Can be swept up easily
- Stable, chemically inert and non polluting
1 kg Algosol neutraliserer 180 ml 95% svovlsyre eller 530 ml 36% saltsyre eller 400 ml 70% salpetersyre eller 260 ml 40% flussyre.