Kviksølvopsamlere
Kviksølvskollektor
Katalog # 121-0200
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Gå til:
Product Details & Documents
Kviksølvsdråberne absorberes i skumsvampen.
- Deals safely and effectively with mercury spillages
- Safe storage in airtight container
- Mesh inside squeezes the mercury out of the foam, so it is immediately ready for use again
Specifikationer
- Beskrivelse:Kviksølvskollektor