Orders LinkContactUsLinkComponent
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
Leverandør:   TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
Leverandør:  TOSOH Bioscience
Certifikater
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 554-1628
    G1000HHR
    G1000HHR
    15 Å
    5 µm
    7,80 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.570,00 kr
    19.570,00 kr
    1 * 1 Items
       19.570,00 kr
  • 554-1629
    G2000HHR
    G2000HHR
    20 Å
    5 µm
    7,80 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.570,00 kr
    19.570,00 kr
    1 * 1 Items
       19.570,00 kr
  • 554-1630
    G2500HHR
    G2500HHR
    500 Å
    5 µm
    7,80 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.570,00 kr
    19.570,00 kr
    1 * 1 Items
       19.570,00 kr
  • G3000HHR
    75 Å
    5 µm
    7,80 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.570,00 kr
    19.570,00 kr
    1 * 1 Items
       19.570,00 kr
  • 554-1632
    G4000HHR
    G4000HHR
    200 Å
    5 µm
    7,80 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.570,00 kr
    19.570,00 kr
    1 * 1 Items
       19.570,00 kr
  • 554-1633
    G5000HHR
    G5000HHR
    650 Å
    5 µm
    7,80 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.570,00 kr
    19.570,00 kr
    1 * 1 Items
       19.570,00 kr
  • 554-1634
    G6000HHR
    G6000HHR
    >650 Å
    5 µm
    7,80 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.550,00 kr
    20.550,00 kr
    1 * 1 Items
       20.550,00 kr
  • 554-1635
    G7000HHR
    G7000HHR
    >650 Å
    5 µm
    7,80 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.550,00 kr
    20.550,00 kr
    1 * 1 Items
       20.550,00 kr
  • 554-1636
    GMHHR-H mixed-bed
    GMHHR-H mixed-bed
    75 - >650 Å
    5 µm
    7,80 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.920,00 kr
    20.920,00 kr
    1 * 1 Items
       20.920,00 kr
  • 554-1637
    GMHHR-L mixed-bed
    GMHHR-L mixed-bed
    15 - 30 Å
    5 µm
    7,80 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.920,00 kr
    20.920,00 kr
    1 * 1 Items
       20.920,00 kr
  • 554-1639
    GMHHR-M mixed-bed
    GMHHR-M mixed-bed
    30 - 650 Å
    5 µm
    7,80 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.920,00 kr
    20.920,00 kr
    1 * 1 Items
       20.920,00 kr
  • 554-1640
    GMHHR-N mixed-bed
    GMHHR-N mixed-bed
    20 - 650 Å
    5 µm
    7,80 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.920,00 kr
    20.920,00 kr
    1 * 1 Items
       20.920,00 kr
Guard columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • HXL-H
    Forkolonne
    6,00 mm
    40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.140,00 kr
    6.140,00 kr
    1 * 1 Items
       6.140,00 kr
  • HHR-L
    Forkolonne
    6,00 mm
    40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.850,00 kr
    5.850,00 kr
    1 * 1 Items
       5.850,00 kr