Orders LinkContactUsLinkComponent
Columns, TSK-Gel® NPH
Columns, TSK-Gel® NPH
Columns, TSK-Gel® NPH
Leverandør:  TOSOH Bioscience
Certifikater
Columns, TSK-Gel® NPH
Columns, TSK-Gel® NPH
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Documents
Product Family Options
Guard columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 554-1625
    DEAE-NPR
    DEAE-NPR
    Forkolonne
    2,5 µm
    4,60 mm
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr4,720.00
    kr4,720.00
    1 * 1 Items
       kr4,720.00
  • DNA-NPR
    Forkolonne
    2,5 µm
    4,60 mm
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr5,730.00
    kr5,730.00
    1 * 1 Items
       kr5,730.00
Produktinformation
  • Kolonne form
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 554-1656
    SAX (IEX)
    SAX (IEX)
    5 µm
    6,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr14,190.00
    kr14,190.00
    1 * 1 Items
       kr14,190.00
  • 554-1621
    DEAE-NPR (IEX)
    DEAE-NPR (IEX)
    2,5 µm
    4,60 mm
    35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr11,050.00
    kr11,050.00
    1 * 1 Items
       kr11,050.00
  • 554-1624
    Butyl-NPR
    Butyl-NPR
    2,5 µm
    4,60 mm
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr11,050.00
    kr11,050.00
    1 * 1 Items
       kr11,050.00
  • 554-1645
    DNA-NPR (IEX)
    DNA-NPR (IEX)
    2,5 µm
    4,60 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr16,750.00
    kr16,750.00
    1 * 1 Items
       kr16,750.00