Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample spoons, mini, SP Bel-Art
Sample spoons, mini, SP Bel-Art
Sample spoons, mini, SP Bel-Art
Certifikater
Sample spoons, mini, SP Bel-Art
Sample spoons, mini, SP Bel-Art
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS, white.
  • Disposable, made from white high-impact PS
  • Ideal for collecting specific small volumes of powders and other dry materials
  • 0,10 / 0,50 / 1,0 ml models have a rounded bowl for easier emptying of the spoon and a thinner neck that minimises extra material collection
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,05 ml
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 461,00 kr
    461,00 kr
    1 * 25 Items
       461,00 kr
  • 0,10 ml
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 434,00 kr
    434,00 kr
    1 * 25 Items
       434,00 kr
  • 0,25 ml
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 500,00 kr
    500,00 kr
    1 * 25 Items
       500,00 kr
  • 0,50 ml
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 429,00 kr
    429,00 kr
    1 * 25 Items
       429,00 kr
  • 1,0 ml
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 495,00 kr
    495,00 kr
    1 * 25 Items
       495,00 kr