Orders LinkContactUsLinkComponent
Shell vials, WHEATON®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Shell vials, WHEATON®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Shell vials, WHEATON®
Shell vials, WHEATON®
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These shell vials are made of borosilicate glass or PP.
PE snap plug caps feature a starburst top for easier needle penetration and are available in five colours.
Product Family Options
Glass vials
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Materiale
    Farve
    Kasket inkluderet
    Låg type
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • WHEAW225244
    Shell vials
    Shell vials
    1,00 ml
    8×40 mm
    Glas
    klar
    Yes
    Snap plug
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.600,00 kr
    2.600,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.600,00 kr
  • WHEAW225243
    Shell vials
    Shell vials
    1,00 ml
    8×40 mm
    Glas
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.900,00 kr
    1.900,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.900,00 kr
  • WHEA225120
    Shell vials
    Shell vials
    2,00 ml
    12×32 mm
    Glas
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.150,00 kr
    2.150,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.150,00 kr
  • WHEA225126
    Shell vials
    Shell vials
    4,00 ml
    15×45 mm
    Glas
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.230,00 kr
    2.230,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.230,00 kr
PP vials
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Materiale
    Farve
    Kasket inkluderet
    Låg type
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • WHEA225124
    Shell vials
    Shell vials
    2,00 ml
    12×32 mm
    PP
    transparent
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.590,00 kr
    2.590,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.590,00 kr
  • WHEA225242
    Shell vials, limited volume insert
    Shell vials, limited volume insert
    0,70 ml
    8×40 mm
    PP
    transparent
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.520,00 kr
    4.520,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.520,00 kr
  • WHEA225241
    Shell vials
    Shell vials
    1,00 ml
    8×40 mm
    PP
    transparent
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.650,00 kr
    2.650,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.650,00 kr
  • WHEA225129
    Shell vials
    Shell vials
    4,00 ml
    15×45 mm
    PP
    transparent
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.740,00 kr
    2.740,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.740,00 kr
Snap plug caps
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • PE natural with starburst
    15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.860,00 kr
    1.860,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.860,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • PE natural
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.110,00 kr
    1.110,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.110,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • PE red
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.160,00 kr
    1.160,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.160,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • PE blue
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.160,00 kr
    1.160,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.160,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • PE green
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.170,00 kr