Orders LinkContactUsLinkComponent
Supports for stand grids
Leverandør:   Lenz Laborglas
Supports for stand grids
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Supports for stand grids
Supports for stand grids
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel (clamp), steel, powder coated (supports).
For fixing lids onto reaction vessels and for the suspension into stands, complete with clamp and supports.
Product Family Options
Produktinformation
  • Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Flat flanges LF 100, framework grid 0,500 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.330,00 kr
    12.330,00 kr
    1 * 1 Items
       12.330,00 kr
  • Flat flanges LF 150, framework grid 0,500 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.430,00 kr
    13.430,00 kr
    1 * 1 Items
       13.430,00 kr
  • flade flanger LF 200, strukturgitter 0,500 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 18.360,00 kr
    18.360,00 kr
    1 * 1 Items
       18.360,00 kr
  • flade flanger LF 200, strukturgitter 0,707 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 18.360,00 kr
    18.360,00 kr
    1 * 1 Items
       18.360,00 kr