Orders LinkContactUsLinkComponent
Procain, HCl 99%
Procain, HCl 99%
Certifikater
Procain, HCl 99%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 51-05-8 Molecular Formula: C13H20N2O2.HCl Formula Weight: 272.78 Odour: Odourless Melting Point: 155-157° Boiling Point: 195-196°/17mm Merck Reference: 14,7757 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013000
Synonymer:  2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
  • CAS nummer:51-05-8
  • Formel:C₁₃H₂₁ClN₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00013000
  • Molecular Weight:272.77 g/mol
  • Merck Index:14,7757
  • Kogende Pt:195…196 °C (17 mmHg)
  • Smeltende Pt:155…157 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-077-2
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifications for Product Family
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 423,00 kr
    423,00 kr
    1 * 50 g
       423,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    A17485.18
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 1.530,00 kr
    1.530,00 kr
    1 * 250 g
       1.530,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    A17485.30