Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Standarder
Kationiske standarder
Ammonium Standards
Ammonium-Nitrogenstandard, 1 mg/l NH4-N i vand
Ammonium-Nitrogenstandard, 1 mg/l NH4-N i vand
WTWO107010
:
WTW ONLINE
:
Ammonium-Nitrogenstandard, 1 mg/l NH4-N i vand
WTWO107010
:
WTW ONLINE
:
Koncentration:
1 ppm
Matrice:
H₂O
Pakning:
Glass bottle
Pakn:
1 L
Beskrivelse:
Ammonium-Nitrogenstandard, 1 mg/l NH4-N i vand