Orders LinkContactUsLinkComponent
Dextran, M.W. ~ 40,000
Dextran, M.W. ~ 40,000
Glass bottle for solids, 500 g
Katalog # A2249.0500
Leverandør:   PanReac AppliChem
Dextran, M.W. ~ 40,000
Katalog # A2249.0500
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  9004-54-0
Dextran, M.W. ~ 40,000
Glass bottle for solids, 500 g
CAS nummer:  9004-54-0
Price
2.480,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:9004-54-0
  • Formel:(C₆H₁₀O₅)n
  • MDL nummer:MFCD00130935
  • EINECS:232-677-5
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    500 g
Specifikationer