Orders LinkContactUsLinkComponent
Galactitol
Galactitol
Glass bottle for solids, 50 mg
Katalog # EDQMG0049000
Leverandør:   EDQM
Galactitol
Katalog # EDQMG0049000
Leverandør:  EDQM
CAS nummer:  608-66-2
Galactitol
Glass bottle for solids, 50 mg
CAS nummer:  608-66-2
Price
1.920,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • CAS nummer:608-66-2
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00064288
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:210-165-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    50 mg
Specifikationer