Orders LinkContactUsLinkComponent
Saltsyre 3 mol/l (3 N)
Saltsyre 3 mol/l (3 N)
Glass bottle, 1 L
Katalog # REGEH23001
Irriterende
Leverandør:   REAGECON
Saltsyre 3 mol/l (3 N)
Katalog # REGEH23001
Leverandør:  REAGECON
CAS nummer:  7647-01-0
Saltsyre 3 mol/l (3 N)
Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  7647-01-0
Price
599,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS nummer:7647-01-0
  • Formel:HCl
  • MDL nummer:MFCD00011324
  • Molecular Weight:36.46 g/mol
  • Tæthed:1,06 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-595-7
  • FN:1789
  • ADR:8,II
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L
Specifikationer