Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling boxes, True North®
Cooling boxes, True North®
Leverandør:   HEATHROW
Cooling boxes, True North®
Leverandør:  HEATHROW
Certifikater
Cooling boxes, True North®
Cooling boxes, True North®
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Cooling containers with nest lid beneath the bucket or pan are made of rigid single-molded polyurethane to provide the durability needed for chilling temperature sensitive samples.
  • Precise pour spout and generous handles
  • Taper design for easy stacking and insulation properties for ultra cold
  • Close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
  • Lid and bottom of the bucket/pan are keyed to fit together
These boxes are ideal for ice, ice-salt slurries, and more. For low temperature use to −80 °C.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Farve
    Dimensioner
    Tilgængelighed
    Price
  • HEATHS28714K
    Spand, H×D: 181×234 mm
    Spand, H×D: 181×234 mm
    4 l
    sort
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 933,00 kr
    933,00 kr
    1 * 1 Items
       933,00 kr
  • Skål
    1 l
    grøn
    267×195×114 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 1 Items
       1.180,00 kr
  • Skål
    4 l
    blå
    381×254×140 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.790,00 kr
    1.790,00 kr
    1 * 1 Items
       1.790,00 kr
  • Skål
    9 l
    rød
    521×292×163 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.420,00 kr
    2.420,00 kr
    1 * 1 Items
       2.420,00 kr