Orders LinkContactUsLinkComponent
Pressure bulbs
Pressure bulbs
Leverandør:   KARTELL
Pressure bulbs
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Pressure bulbs
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of rubber, red.
Mono-balls with valve are suitable for pellet burette charging or for vapourisers.
Double balls with net are suitable for automatic burettes and flash chromatography columns.
Tube length: 33,5 cm
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • KART3910
    Mono-ball with valve and hose, rubber, Ø 46 mm
    Mono-ball with valve and hose, rubber, Ø 46 mm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 226,00 kr
    226,00 kr
    1 * 1 Items
       226,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KART3910
  • KART3911
    Mono-ball with two valves, for vacuum, rubber, Ø 46 mm
    Mono-ball with two valves, for vacuum, rubber, Ø 46 mm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 501,00 kr
    501,00 kr
    1 * 1 Items
       501,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KART3911
  • KART3912
    Dobbeltkugle med gitter, Ø 46 mm
    Dobbeltkugle med gitter, Ø 46 mm
    52 ml
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 458,00 kr
    458,00 kr
    1 * 1 Items
       458,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KART3912
  • KART3913
    Dobbeltkugle med gitter, Ø 53 mm
    Dobbeltkugle med gitter, Ø 53 mm
    60 ml
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 492,00 kr
    492,00 kr
    1 * 1 Items
       492,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KART3913