ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, latex, sterile, BioClean Maxima™
Cleanroom gloves, latex, sterile, BioClean Maxima™
Supplier:  Nitritex
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, latex, sterile, BioClean Maxima™
Supplier:  Nitritex
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-3842
  • 112-3847
  • 112-3845
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Med pudder/pudderfri:
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Renrum klasse:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Manchet:
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Manchet tykkelse:
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • Finger tykkelse:
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • Håndflade tykkelse:
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • EN norm:
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374