Orders LinkContactUsLinkComponent
dNTP solutions, illustra™
dNTP solutions, illustra™
Leverandør:   Cytiva
dNTP solutions, illustra™
Leverandør:  Cytiva
Certifikater
dNTP solutions, illustra™
dNTP solutions, illustra™
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
illustra™ dNTPs are high purity solutions for enzymatically sensitive applications, such as nucleic acid amplification, sequencing, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling.
  • Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR and sequencing
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 28-4065-42
    dUTP, 100 mM solution
    dUTP, 100 mM solution
    100 µmol
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 1 Each
       1.260,00 kr
  • 28-4065-41
    dUTP, 100 mM solution
    dUTP, 100 mM solution
    25 µmol
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 398,00 kr
    398,00 kr
    1 * 1 Each
       398,00 kr
  • 28-4065-32
    dTTP, 100 mMol solution
    dTTP, 100 mMol solution
    100 µmol
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 1 Each
       1.260,00 kr
  • 28-4065-22
    dGTP, 100 mMol solution
    dGTP, 100 mMol solution
    100 µmol
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 1 Each
       1.260,00 kr
  • 28-4065-02
    dATP, 100 mMol solution
    dATP, 100 mMol solution
    100 µmol
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 1 Each
       1.260,00 kr
  • 28-4065-01
    dATP, 100 mMol solution
    dATP, 100 mMol solution
    25 µmol
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 398,00 kr
    398,00 kr
    1 * 1 Each
       398,00 kr
  • 28-4065-12
    dCTP, 100 mMol solution
    dCTP, 100 mMol solution
    100 µmol
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 1 Each
       1.260,00 kr